Läs mer
Svavelsyra, 0,02M, Chem-Lab
Produktkod. 10602913
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10602913
Brand: Chem-Lab CL05.2652.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för titrering och TMAR TA-TAC bestämning. Svavelsyra, 0,02M, Chem-Lab är en lösning av 1,962 g H 2 SO 4 per liter vatten för användning i laboratorieapplikationer.
Svavelsyra är en starkt frätande, stark mineralsyra som uppvisar olika egenskaper beroende på dess koncentration. Det är en skarp-eterisk, färglös till svagt gul trögflytande vätska. Svavelsyra är en diprotisk syra som är hygroskopisk. Koncentrerad svavelsyra har starka uttorkande och oxiderande egenskaper. Utspädd svavelsyra är en bra elektrolyt.
Specifikationer
pH <2
Färg Färglös
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammansättning 1.962g H2SO4 per 1L H2O
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.02mol/L
Densitet 1.00g/mL
Odör Luktfri
Förpackning Polyeten
Normalitet 0.04N (±0.00008, 20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 1 cSt
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 0.02 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.