Läs mer
Svavelsyra, 0,01 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11503032 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11503032
Brand: Reagecon SU20011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt de officiella analysmetoderna för AOAC Internationell. Svavelsyra, 0,01 M, Reagecon™ är en färdig analytisk volymetrisk lösning med 0,981 g/LH 2 SO 4 i vatten för användning som laboratoriereagens. Den är också lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Svavelsyra är en starkt frätande stark mineralsyra med många användningsområden, bland annat som laboratoriereagens vid manuell och automatiserad titrering. Denna lösning är tillverkad enligt officiella analysmetoder för AOAC Internationell. Det används också vid kolesterol- och glyceroltestning i ägg inom livsmedelsindustrin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Gult
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Koncentration 0.01M
Odör Pungent
Förpackning 1L
Normalitet 0.0832N
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.079g/mol