Läs mer
Svavelsyra, 0,05 M, Chem-Lab
Produktkod. 11943293
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Eten Propylen
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11943293 5 L Eten Propylen 5 L
1 options
Produktkod. 11943293 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.2612.5500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för titrering i laboratorieapplikationer. Svavelsyra, 0,05 M, Chem-Lab är en lösning av 4,905 g H 2 SO 4 per liter vatten. Den är tillverkad enligt ASTM D-3228 standarder.
Svavelsyra är en starkt frätande, stark mineralsyra som uppvisar olika egenskaper beroende på dess koncentration. Det är en skarp-eterisk, färglös till svagt gul trögflytande vätska. Svavelsyra är en diprotisk syra som är hygroskopisk. Koncentrerad svavelsyra har starka uttorkande och oxiderande egenskaper. Utspädd svavelsyra är en bra elektrolyt.
Specifikationer
pH <2
Färg Färglös
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammansättning 4.905g H2SO4 per 1L H2O
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.05mol/L
Densitet 1.01g/mL
Odör Luktfri
Förpackning Eten Propylen
Normalitet 0.1N (±0.0002, 20°C)
Kvantitet 5 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 1 cSt
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 0.05 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid