Läs mer
Svavelsyra, 0,05 M, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10702812 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702812 1 L HDPE 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10702812 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7103.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.05mol/L
Densitet 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.3 ppm
Förpackning HDPE
Anteckningar om renhetsgrad Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalitet 0.1N
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 1 mPas at 20°C
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED