Läs mer
Svavelsyra, 0,05M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11332555
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332555 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11332555 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC20821000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens och som titrering vid volymetrisk analys.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus tris(hydroximetyl)-aminometan-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molar massa: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9
  • EIN ECS nr: 231-639-5
  • Faktor: 0,999 1,–001
Specifikationer
CAS 7664-93-9
Koncentration 0.05mol/L
Densitet ∼1.00g/cm3 
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Normalitet 0.1N
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol