Läs mer
Svavelsyra, 0,1 M, 0,2 N, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15598404 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
Polykub
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598404 10 L Polykub Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15598404 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7215.9010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0,1 mol/L
Densitet 1 g/cm3 vid 20 °C
CAS 7664-93-9
Förpackning Polykub
Anteckningar om renhetsgrad Potentiometriskt standardiserat mot NIST SRM 351, natriumkarbonat
Normalitet 0.2N
Kvantitet 10 L
Molekylformel H2SO4
Viskositet 1 mPas vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Synonym Oil of vitriol
Formel vikt 98,08 g/mol
Kvalitet BAKER ANALYZED