Läs mer
Svavelsyra, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11983293
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11983293 5 L PE 5 L
1 options
Produktkod. 11983293 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.2613.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-3712
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Koncentration 9.81g H2SO4 / 1L H2O
Densitet 1.02g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0.2N (±0.0004 at 20°C)
Kvantitet 5 L
Molekylformel H2O4S
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer UN3264
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphuric acid 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid