missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Svavelsyra, 0,25 M (0,5 N), Scharlab

Produktkod. 11372555
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372555 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11372555 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC20811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    981.34 SEK
    397.01 SEK / 1 L
    Save 584.33 SEK
    59% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

CAS 7664-93-9
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.