Läs mer
Svavelsyra, 0,5 M (1N) lösning, Scharlab
Produktkod. 11362555
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11362555 1 L HDPE-flaska 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11362555 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC20801000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Färdig att använda volymetrisk lösning med exakt och pålitlig koncentration för titrering. Svavelsyra, 0,5 M (1N) lösning, Scharlab har en koncentration som ligger exakt inom det smalaste konfidensintervallet för användning som referenslösning i kvantitativ analys.
  • Standard volumetrisk lösning är klar att använda
  • Analyscertifikatet beskriver faktor, osäkerhetsnivå och använda metoder
  • Spårbar till SRM av NIST
  • Förpackad i hållbara, kemiskt resistenta HDPE-behållare som passar i de flesta titratorer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Sammansättning 1mL = 0.04904g H2SO4
Koncentration 0.5mol/L
Densitet 1.02g/cm3
Förpackning HDPE-flaska
Spårbarhet till NIST Yes
Anteckningar om renhetsgrad Checked potentiometrically using Scharlau tris(hydroxymethyl)- aminomethane volumetric standard
Normalitet 1N
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer 2796
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol