Läs mer
Svavelsyra, 0,5 M, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
5L
Förpackningsstorlek:
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.5M |
| Förpackning | 5L |
| Normalitet | 1N |
| Kvantitet | 5 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SULPHURIC ACID 1.0N (0.5M)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid