Läs mer
Svavelsyra, 0,5 M, Chem-Lab
Produktkod. 11943303
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Eten Propylen
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11943303 1 L Polyeten 1 L
11953303 5 L Eten Propylen 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11943303 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.2615.1000
Idealisk för titrering i laboratorieapplikationer. Svavelsyra, 0,5 M, Chem-Lab är en utspädd lösning av 49,04 g H 2 SO 4 per liter vatten för användning i volymetrisk analys.
Svavelsyra är en starkt frätande, stark mineralsyra som uppvisar olika egenskaper beroende på dess koncentration. Det är en skarp-eterisk, färglös till svagt gul trögflytande vätska. Svavelsyra är en diprotisk syra som är hygroskopisk. Koncentrerad svavelsyra har starka uttorkande och oxiderande egenskaper. Utspädd svavelsyra är en bra elektrolyt.
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
pH <1
Färg Färglös
Sammansättning 49.04g H2SO4 per 1L H2O
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.5mol/L
Densitet 1.03g/mL
Odör Luktfri
Förpackning Polyeten
Normalitet 1N (±0.002, 20°C)
Kvantitet 1 L
Viskositet 1.07 cSt
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in Water
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: H2SO4/H2O