Läs mer
Svavelsyra, 10%, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Sulfuric acid 10 vol. % solution |
| Koncentration | 185g H2SO4/l H2O |
| Densitet | 1.11g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid 10 vol. % solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid