Läs mer
Svavelsyra, 10 % w/v, extra ren, Scharlab
Produktkod. 11302555
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302555 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11302555 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC20681000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens och neutraliseringsmedel.
  • Synonym: Svavelsyra
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molar massa: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9
  • EIN ECS nr.: 231-639-5
Specifikationer
CAS 7664-93-9
Densitet 1.06g/cm3 
Rester efter antändning 0.0005% max
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet ∼10% (acidimetric)
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Svavelsyra 10% w/v, puriss
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid