Läs mer
Fluka Svavelsyra
Produktkod. 16645793 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1000 kg
Produktkod. 16645793
Brand: Fluka 30741S1000KG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Svavelsyra, 95 till 97 %.
  • 95 till 97 %
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
pH Acidic
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Smältpunkt -14°C to -10°C
Kokpunkt 310°C (1,013 hPa)
CAS Min % ≥50.00%
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 1.840 g/cm3 (20°C)
Förpackning Returbar komposit IBC
Ångtryck Negligible
Flampunkt Not applicable
Kvantitet 1000 kg
Molekylformel H2O4S
Viskositet No data available
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer UN1830
Synonym Battery Acid, Hydrogen Sulfate, Oil of Vitriol
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
Procent renhet 95 to 97%
Kvalitet ACS