Läs mer
Sulfuric Acid, 18.0 N, Ricca Chemical
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric Acid |
| Lösningens utseende | Färglös vätska |
| Färg | Colorless |
| CAS Min % | 51.0, 47.0 |
| Koncentration | 17,95 till 18,05 N |
| CAS Max % | 53.0, 48.92 |
| Förpackning | Natural Poly Bottle |
| Anteckningar om analysprocent | Normal at 20°C |
| Kvantitet | 4 L |
| Fysisk form | Liquid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?