Läs mer
Sulfuric Acid, 18.0 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31750008
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Natural Poly Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750008 4 L Natural Poly Bottle
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31750008 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R83431804A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
Lösningens utseende Färglös vätska
Färg Colorless
CAS Min % 51.0, 47.0
Koncentration 17,95 till 18,05 N
CAS Max % 53.0, 48.92
Förpackning Natural Poly Bottle
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Kvantitet 4 L
Fysisk form Liquid
Synonym oil of vitriol
Kvalitet Laboratory
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.