Läs mer
Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab
Produktkod. 11963004
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyethylene
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11963004 1 L Polyethylene 1 L
1 options
Produktkod. 11963004 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL0526581000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ideal for titrations and TMAR silicon determinations. Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab is a dilute solution of 98.08g H2SO4 per liter of water for use in volumetric analysis and other laboratory applications.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specifikationer
pH <2
Färg Colorless
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammansättning 98.08g H2SO4 per 1L H2O
Smältpunkt 0°C
Kokpunkt 100°C
Koncentration 1mol/L
Densitet 1.08g/mL
Odör Odorless
Förpackning Polyethylene
Normalitet 2N (±0.004, 20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 1.14 cSt
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 1 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid