Läs mer
Svavelsyra, 1N, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10036090 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackning:
HDPE
Polykub
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10036090 1 L HDPE 1 L
10792612 10 L Polykub 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10036090 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7102.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.5mol/L
Densitet 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.3 ppm
Odör Luktfri
Förpackning HDPE
Ångtryck 1.100 hPa (50°C)
Anteckningar om renhetsgrad Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalitet 1N
Kvantitet 1 L
Viskositet 1 mPas at 20°C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 98.08g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED