Läs mer
Svavelsyra, 2,5 M/l lösning, Scharlab
Beskrivning
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus tris(hydroximetyl)-aminometan-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
- Synonym: Svavelsyra
- Molekylformel: H 2 SO 4
- Molar massa: 98,08 g/mol
- CAS: 7664-93-9
- EIN ECS nr: 231-639-5
- Faktor: 0,999 1,–001
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7664-93-9 |
| Kokpunkt | ∼103°C |
| Koncentration | 2.5mol/L |
| Densitet | 1.15g/cm3 |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Normalitet | 5N |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H2O4S |
| Fysisk form | Lösning |
| MDL-nummer | MFCD00064589 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Svavelsyralösning 2,5 mol/L (5N)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid