Läs mer
Svavelsyra, 20%, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Svavelsyra 20 vol. % lösning |
| Koncentration | 368g H2SO4/l H2O |
| Densitet | 1.22g/mL |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 5 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulphuric acid 20 vol. % solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid