missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Svavelsyra, 25 % vikt/vikt, reagenskvalitet, Scharlab

Produktkod. 12417881
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12417881 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12417881 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC20781000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, neutraliseringsmedel och för bestämning av barium.

  • Synonym: Svavelsyra
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molar massa: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9
  • EIN ECS nr.: 231-639-5

Specifikationer

CAS 7664-93-9
Kokpunkt ∼103°C
Densitet 1.18g/cm3 
Rester efter antändning 0.0005% max
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Miscible in water at 20°C
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet ≥25% (acidimetric)
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Svavelsyra 25%, pro analysi
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.