Läs mer
Svavelsyra 30 vol% lösning för användning med TMAR Klor Det., Chem Lab
Produktkod. 11989252
Change view
:
Svavelsyra 30 vol% Lösning för användning med TMAR Chlorine Det., 5 L
Produktkod.
11989252 Svavelsyra 30 vol% Lösning för användning med TMAR Chlorine Det., 5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11989252 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2628.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 101°C
Densitet 1.32 g/mL
Förpackning Polyeten
Kvantitet 5 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 30 vol. % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid