Läs mer
Sulfuric Acid, 50% Vol Solution, Chem-Lab
Produktkod. 11979242
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11979242 1 L Polyeten 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11979242 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2601.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Ideal for TMAR and laboratory applications. Sulfuric Acid, 50% Vol Solution, Chem-Lab is a solution of 925g H2SO4 per liter of water for use as a chemical reagent and solvent.
Svavelsyra är en starkt frätande, stark mineralsyra som uppvisar olika egenskaper beroende på dess koncentration. Det är en skarp-eterisk, färglös till svagt gul trögflytande vätska. Svavelsyra är en diprotisk syra som är hygroskopisk. Koncentrerad svavelsyra har starka uttorkande och oxiderande egenskaper. Utspädd svavelsyra är en bra elektrolyt.
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammansättning 925g H2SO4 per 1L H2O
Smältpunkt -68°C
Kokpunkt 119°C
Koncentration 50% by volume
Densitet 1.51g/mL
Odör Luktfri
Förpackning Polyeten
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Viskositet 3.9 cSt
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 50 vol. % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: H2SO4/H2O