Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, Chem-Lab
Description
pH-nivåer± 0,02:
- pH 7,13— 0 °C
- pH 7,05— 10 °C
- pH 7,00— 20 °C
- pH 6,99— 25 °C
- pH 6,98— 30 °C
- pH 6,97— 40 °C
- pH 6,96— 50 °C
- pH 6,96— 60 °C
- pH 6,97— 70 °C
- pH 6,98— 80 °C
- pH 7,00— 90 °C
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar |
| pH | 7.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Formulering | Phosphate |
| Show More |