Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, Chem-Lab
Produktkod. p-8014422
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackning:
Etenpropen
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 10799994
Brand: Chem-Lab CL03.0216.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för pH-mätning och underhåll i pH-neutrala prover. Buffertlösning, pH 7,00, Chem-Lab är en fosfatlösning med en pH-nivå som stämmer överens med± 0,02. Lösningen är spårbar till standardreferensmaterial (SRM ) från NIST .
pH-nivåer± 0,02:
  • pH 7,13— 0 °C
  • pH 7,05— 10 °C
  • pH 7,00— 20 °C
  • pH 6,99— 25 °C
  • pH 6,98— 30 °C
  • pH 6,97— 40 °C
  • pH 6,96— 50 °C
  • pH 6,96— 60 °C
  • pH 6,97— 70 °C
  • pH 6,98— 80 °C
  • pH 7,00— 90 °C
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Densitet 1.01g/mL
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning, pH-mätningar
pH 7.00 ±0.02
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Lösningstyp pH Buffer
Formulering Phosphate
Odör Odorless
Förpackning Polyeten
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Soluble in water