Läs mer
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8825006 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15948916
Brand: Fisher Chemical S/9370/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lämplig för bestämning av fett i ost.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Densitet 1.52
Förpackning HDPE plastflaska
Analysprocentintervall 61.5-62.5%
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid