Läs mer
Svavelsyra, 7,5 M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Sulfuric acid 7.5 mol/L |
| Koncentration | 735.6g H2SO4/l H2O = 15 N (±0.03/20°C) |
| Densitet | 1.42g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |