Läs mer
Svavelsyra, 72 % w/w aq. soln.
Beskrivning
Svavelsyra har användbara tillämpningar i sura avloppsrengörare för hushåll, som torkmedel, som elektrolyter i blybatterier och olika rengöringsmedel. Det är också användbart för mineralbearbetning, gödseltillverkning, oljeraffinering, avloppsvattenbearbetning och kemisk syntes. Den svavelsyradopade poly (m-aminofenol) används som ett alifatiskt alkoholångsensormaterial. Den katalytiska nedbrytningen av svavelsyra på blandad Cr/Fe-oxid visar användbar tillämpning i svavel-jod-cykeln för väteproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| Färg | Färglös till gul |
| Koncentration | 72 % w/w vattenlösning |
| Odör | Stickande |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | UN1830 |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 98.08 |
Säkerhet och hantering
- Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.