Läs mer
Svavelsyra, 75% v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481817
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481817 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15481817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042555.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Svavelsyra har en användbar tillämpning i sura avloppsrenare, som torkmedel, elektrolyt i blybatterier och olika rengöringsmedel. Det är också användbart för mineralbearbetning, gödningsmedelstillverkning, oljeraffinering, avloppsvattenbearbetning och kemisk syntes. Den svavelsyradopade poly (m-aminofenol) används som alifatisk alkoholångsensormaterial. Den katalytiska nedbrytningen av svavelsyra på blandad Cr/Fe-oxid visar en användbar tillämpning i svavel-jod-cykeln för väteproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utseende Colorless to pale yellow liquid
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Odör Acrid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Analysprocentintervall 75% v/v aqueous
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Miscible with water,acetic acid and alcohol.
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sulfuric acid: 84.7%; Water: 15.3%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.