Läs mer
Svavelsyra 93-98%, Spår Metal™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 0.3 |
| CAS | 7664-93-9 |
| Färg | Brun till färglös |
| Smältpunkt | 10 °C |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Ångtryck | <0,001 mmHg vid 20 °C |
| Molekylformel | H2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00064589 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid, 94-98%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid