Läs mer
Svavelsyra, 95-97 %, Chem-Lab
Produktkod. 13298273
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
PEB
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13298273 2.5 L PEB 2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13298273 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.2615.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Mycket ren svavelsyra för laboratoriebruk, FCC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Densitet 1.84g/mL
Tungmetaller (som Pb) <0.0005%
Förpackning PEB
Reducerande ämnen <0.0002%
Rester efter antändning <0.0002%
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel H2O4S
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer UN1830
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet 95 to 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid 95-97% v.p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid