Läs mer
Svavelsyra, 95-97 %, reagenskvalitet, ISO , Ph Eur, Scharlab
Descrizione
Lösningar av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifica
Specifica
| Utseende | Clear, colorless |
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| CAS | 7664-93-9 |
| Smältpunkt | -15°C |
| Kokpunkt | 310°C |
| Densitet | 1.834 - 1.837g/cm3 |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 0.0001% |
| Förpackning | HDPE Carboy |
| Rester efter antändning | Max. 0.0003% |
| Ångtryck | 0.0001 hPa |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?