Läs mer
Svavelsyra, 95-97 %, reagenskvalitet, ISO , Ph Eur, Scharlab
Produktkod. 11392545
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
HDPE Carboy
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11392545 25 L HDPE Carboy 25 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11392545 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC2067025P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Uppfyller specifikationer för International Standards Organization och European Pharmacopeia. Svavelsyra, 95-97 %, reagenskvalitet, ISO , Ph Eur, Scharlab är packad i HDPE carboy för stor motståndskraft och hållbarhet för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet.
Lösningar av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifica
Utseende Clear, colorless
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 310°C
Densitet 1.834 - 1.837g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.0001%
Förpackning HDPE Carboy
Rester efter antändning Max. 0.0003%
Ångtryck 0.0001 hPa
Anteckningar om renhetsgrad ISO, Reag. Ph Eur
Analysprocentintervall 95-97%
Kvantitet 25 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
UN-nummer 1830
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Kvalitet Reagens
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.