Läs mer
Svavelsyra, 95 –97 %, reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: H 2 SO 4
- Molar massa: 98,08 g/mol
- CAS: 7664-93-9li>
- EIN ECS nr: 231-639-5
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | ∼-15°C |
| Kokpunkt | ∼310°C |
| Densitet | 1.84g/cm3 |
| Rester efter antändning | 0.0003% max |
| Ångtryck | ∼0.0001hPa at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Lösning |
| Löslighetsinformation | Miscible in water (20°C) |
| Formel vikt | 98.08g/mol |
| Procent renhet | 95 to 97% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Svavelsyra 95-97%, pro analysi, ISO
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid