Läs mer
Svavelsyra 95-98 % d=1,83, Primar Plus™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10466463 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466463 1 L HDPE plastflaska 1 L
10620714 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10707263 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10466463 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9231/PB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Svavelsyra 95-98 % d=1,83, Primar Plus™ , för spårmetallanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt 10 °C
Kokpunkt 290 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 1mmHg 146
Kvantitet 1 L
Viskositet 21 mPa vid 25 °C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 98,07 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.