Läs mer
Svavelsyra 95 %, certifierad, för analys med låg kadmium-, bly- och kvicksilvernivå, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 10 °C |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 1mmHg 146 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Viskositet | 21 mPa vid 25 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Formel vikt | 98,07 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid 95% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR, Conform to EP
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.