Läs mer
Svavelsyra, 98 %, för bestämning av kväve, Fisher Chemical™
Produktkod. 15918916 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15918916 1 L
16251342 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15918916 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9250/15
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Svavelsyra lämplig lämplig för bestämning av kväve genom Kjeldahl metod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning HDPE plastflaska
Rester efter antändning ≤ 0.0005%
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska