Läs mer
Svavelsyra, 98 %, för bestämning av kväve, Fisher Chemical™
Produktkod. 16251342 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16251342 2.5 L
15918916 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16251342 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/9250/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2287.32 SEK
    2003.03 SEK / 2.5 L
    Save 284.29 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Svavelsyra lämplig lämplig för bestämning av kväve genom Kjeldahl metod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rester efter antändning ≤ 0.0005%
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid