Läs mer
Svavelsyra, ACS, 95,0–98,0 %
Produktkod. 11337588
Change view
Kvantitet:
1 kg
4 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
4kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337588 4 x 1 kg 4kg
11327588 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11337588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033273.D6
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Svavelsyra används som elektrolyt i blybatterier och som rengöringsmedel. Det används i mineralbearbetning, gödseltillverkning, oljeraffinering, avloppsvattenbearbetning och kemisk syntes. Det används också vid tillverkning av rengöringsmedel, syntetiska hartser, färgämnen, läkemedel, petroleumkatalysatorer, frostskyddsmedel, processer som syrning av oljekällor, aluminiumreduktion, papperslimning, pigment, emaljer, tryckfärger, belagda tyger och papper. Det används också vid tillverkning av sprängämnen, cellofan, acetat och viskostextilier, smörjmedel, icke-järnmetaller och batterier. Svavelsyra immobiliserad på silikagel används som en effektiv och godartad katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
Densitet 1.84
Analysprocentintervall 95,0 till 98,0 %
Kvantitet 4 x 1 kg
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Svavelsyra blandas med vatten i alla koncentrationer.
Formel vikt 98.08
Kvalitet ACS
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, ACS, 95.0-98.0%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.