Läs mer
Svavelsyra, ACS-reagens, 95,0 till 98,0 %, Solstice
Produktkod. 15632780
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Paket med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632780 1 L Plastflaska 1 L
15622780 100 mL Glasflaska 100ml
15662780 4 x 100 mL Glasflaska Paket med 4
15692780 500 mL Glasflaska 500ml
15682780 500 mL Plastflaska 500ml
15642780 1 L Glasflaska 1 L
15652780 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15628350 4 L Plastflaska 4 L
15672780 4 x 4 L Plastflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15632780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2581051L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS-reagens, 95,0-98,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid
Densitet 1,840 g/ml vid 25 °C
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning ≤5 ppm
Ångtryck 1 mmHg (146 °C)
Kvantitet 1 L
Linjär formel H2SO4
UN-nummer 1830
Beilstein 2037554
Formel vikt 98,08 g/mol
Procent renhet 95 till 98 %
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid