Läs mer
Svavelsyra, ACS-reagens, 95 % lösning i vatten
Produktkod. 10536933 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaskor
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10536933 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10351741 500 mL Glasflaska 500ml
10391313 500 mL Plastflaska 500ml
10015910 2.5 L HDPE-flaskor 2.5 L
11914091 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10536933 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424520026
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Smältpunkt 10,0 °C
Kokpunkt 290,0 °C
Densitet 1.8300g/mL, 1.83
Tungmetaller (som Pb) 1 ppm max.
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 2.5 L
Viskositet 21 mPa (25 °C)
Linjär formel H2SO4
Fysisk form Vätska fri från suspenderade eller olösliga ämnen
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med alkohol (värmegenerering)
Formel vikt 98.08
Procent renhet 95,0 till 98,0 %
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.