Läs mer
Svavelsyra, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Produktkod. 15528604 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15528604 0.5 L 500ml
15538604 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15528604 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9390.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Analyserad för upp till 64 metaller i intervallet för låga delar per miljard (ppb), vilket säkerställer låg bakgrundsstörning för att utföra kritisk spårmetallanalys.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
  • Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
  • Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
  • Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
  • Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
  • Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
  • Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
pH 2.4 (1.0M aq. soln.)
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 295°C to 315°C
Densitet 1.84g/cm3 at 20°C
Odör Luktfri
Förpackning HDPE
Anteckningar om renhetsgrad For use in Trace Metal Analysis
Kvantitet 0.5 L
Viskositet 23 mPas at 20°C
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 98.08g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.