Läs mer
Svavelsyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid concentrate |
| Förpackning | Ampull |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formel vikt | 98.08g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid concentrate
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid