Läs mer
Svavelsyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15695290 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695290 6 x 1 Ea. Paket med 6
15685290 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15695290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 383086X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
för 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid concentrate
Namnnotering For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N)
Kokpunkt 100°C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densitet 1.010 g/cm3
Förpackning Ampoule
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Linjär formel H2SO4
Fysisk form Concentrate
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08