Läs mer
Svavelsyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™ Produktkod.: 15685290
compliance-icons
Svavelsyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122124 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
1 Pc., Varje
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15685290
Brand: Honeywell-Fluka 383081EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
för 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilVisa merVisa mindre
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid concentrate
Förpackning Ampull
Kvantitet 1 Pc.
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formel vikt 98.08g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Svavelsyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™ >