Läs mer
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Produktkod. 30313309
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30313309 50 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313309 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND003950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dideuterio sulfate
CAS 13813-19-9
Lösningsmedel eller matris D2O
Molekylformel 2H2 O4 S
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
LEDER [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H]
IUPAC-namn dideuterio sulfate
Molekylvikt (g/mol) 100.091
Formel vikt 99.98 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 96 %