Läs mer
Svavelsyra, DILUT-IT Koncentrat, 0,01 M, J.T. Baker™
Produktkod. 10484131 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
For dilution to 1 L
Förpackning:
LDPE-ampull
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10484131 For dilution to 1 L LDPE-ampull Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10484131 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 4704
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Förbered färska, pålitliga standardlösningar snabbt och exakt. Svavelsyra, DILUT-IT Koncentrat, 0,01 M, J.T. Baker™ är ett förblandat volymetriskt koncentrat för utspädning till 1L som är idealiskt för titrimetri och andra former av våtkemisk analys.
DILUT-IT Man litar på lösningarna för snabba, exakta resultat inom biovetenskap och farmaceutiska kvalitetskontrolltillämpningar. Späd helt enkelt det volymetriska koncentratet till 1 liter (följ noggrant instruktionerna som medföljer förpackningen) och den resulterande lösningen kommer att ha en exakt normalitet inom± 0,1 %.
  • Förbättrad produktivitet: Eliminera dyra, tidskrävande steg, såsom val och analys av startreagenser, och vägning och standardisering av den slutliga lösningen
  • Utrymmesbesparande: Produkter kräver endast en tiondel av det utrymme som krävs för färdiga lösningar
  • Minskade fraktkostnader: Spendera mindre på frakt på grund av den minskade vikten och förpackningsstorleken hos ett koncentrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.01mol/L
Densitet 1g/cm3 at 20°C
Odör Luktfri
Förpackning LDPE-ampull
CAS 7664-93-9
Normalitet 0.02N
Kvantitet For dilution to 1 L
Molekylformel H2SO4
Fysisk form Vätska
Synonym Oil of vitriol
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 98.08g/mol