Läs mer
Svavelsyra, DILUT-IT Koncentrat, 0,5 M, J.T. Baker™
Produktkod. 10474131 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
For dilution to 1 L
Förpackning:
LDPE-ampull
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10474131 For dilution to 1 L LDPE-ampull Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10474131 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 4700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Förbered färska, pålitliga standardlösningar snabbt och exakt. Svavelsyra, DILUT-IT Koncentrat, 0,5 M, J.T. Baker™ är ett förblandat volymetriskt koncentrat för utspädning till 1L som är idealiskt för titrimetri och andra former av våtkemisk analys.
DILUT-IT Man litar på lösningarna för snabba, exakta resultat inom biovetenskap och farmaceutiska kvalitetskontrolltillämpningar. Späd helt enkelt det volymetriska koncentratet till 1 liter (följ noggrant instruktionerna som medföljer förpackningen) och den resulterande lösningen kommer att ha en exakt normalitet inom± 0,1 %.
  • Förbättrad produktivitet: Eliminera dyra, tidskrävande steg, såsom val och analys av startreagenser, och vägning och standardisering av den slutliga lösningen
  • Utrymmesbesparande: Produkter kräver endast en tiondel av det utrymme som krävs för färdiga lösningar
  • Minskade fraktkostnader: Spendera mindre på frakt på grund av den minskade vikten och förpackningsstorleken hos ett koncentrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
Färg Färglös
CAS 7664-93-9
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.5mol/L
Densitet 1.2g/cm3 at 20°C
Odör Luktfri
Förpackning LDPE-ampull
Normalitet 1N
Kvantitet For dilution to 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.