Läs mer
Sulfuric Acid, fuming, 28 to 32.0%, Honeywell™
Produktkod. 15695030 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15695030 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15695030 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 357413500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Koncentration 28 to 32.0% (free SO3 basis (with NaOH), 30% free SO3 basis)
Densitet 1.925g/mL at 25°C
Ångtryck 2 mmHg (25°C)
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2O7S2
Linjär formel H2SO4 · (SO3)x
MDL-nummer MFCD00137792
UN-nummer UN1831-class
Beilstein 2037554
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-nyckel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formel vikt 98.08g/mol