Läs mer
Svavelsyra, Ångande, puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15643110
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643110 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15643110 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 307361L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 SEK
    2877.82 SEK / 1 L
    Save 262.18 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Puriss. pa, 20 % SO3
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric Acid, Fuming
Namnnotering 20% SO3
CAS 8014-95-7
Densitet 1,925 g/ml vid 25 °C, 1,90 g/ml vid 20 °C
Rester efter antändning ≤0.01%
Ångtryck 2 mmHg (25 °C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O7S2
Linjär formel H2SO4 · (SO3)x
MDL-nummer MFCD00137792
UN-nummer 1831-
Beilstein 2037554
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-nyckel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra; svaveltrioxid
Molekylvikt (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formel vikt 98,08 g/mol
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid, fuming
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oleum