Läs mer
Svavelsyra, Honeywell™
Produktkod. 16636173 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16636173 2.5 L Plastflaska
1 options
Produktkod. 16636173 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 40254H2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Halvledarklass (Honeywell 17831), 95-97 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Kokpunkt 310°C (1.013 hPa)
CAS Min % ≥1.00%, ≥50.00%
CAS Max % <5.00%, ≤100.00%
Förpackning Plastflaska
Anteckningar om renhetsgrad Semiconductor grade acid
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Beilstein 2037554
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid