Läs mer
Svavelsyra Min 90% d=1,83, SLR, Extra Pure, för mjölktestning, (Gerber-test), Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyra, doppsyra, divätesulfat, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyra, svavelsyra, mattlingsyra, olja av vitriol, vitriolbrun olja, 2,5 L, 290 grader C, CHE8BI.06g, färglös, 396g/mol,26g, färglös QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svavelsyra
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 10 °C |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 1mmHg 146 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Viskositet | 21 mPa vid 25 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.